Print…
Dextrin, precipitado por álcool
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A15717.36 A15717.22
A15717.36EA 103 EUR
A15717.36 A15717.22
Dextrin, precipitado por álcool
Dextrin
CAS No.: 9004-53-9 Merck Reference: 14,2953 MDL No.: MFCD00081554
Fórmula: (C₆H₁₂O₆)n
Densidade: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081554
Número CAS: 9004-53-9
EINECS: 232-675-4
Merck Index: 14,2953