Print…
Dextrin
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
406281000 406285000
ACRO406281000EA 29.6 EUR
ACRO406281000 ACRO406285000
Dextrin
Dextrin
Fórmula: (C₆H₁₂O₆)n
Densidade: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081554
Número CAS: 9004-53-9
EINECS: 232-675-4
Merck Index: 13,02971
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %