Print…
Folin-Ciocalteu's reagente para análise de fenóis, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
1.09001.0100 1.09001.0500
1.09001.0100EA 41.5 EUR
1.09001.0100 1.09001.0500
Folin-Ciocalteu's reagente para análise de fenóis, Supelco®
Folin-Ciocalteu's reagent
Densidade: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132625
UN: 3264
ADR: 8,III
Encomendar
Equivalent acid c(H+)= 2 mol/l (2N)
Sensitivity to phenol Conforms
Sensitivity to bovine serum albumin Conforms