Print…
Azur-eosina-azul de metileno segundo Giemsa solução modificada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Perigo
M-Clarity™ quality level = MQ200
32884-1LEA 105 EUR
32884-1L 32884-250ML
Azur-eosina-azul de metileno segundo Giemsa solução modificada, Sigma-Aldrich®
Azur-eosina-azul de metileno segundo Giemsa
Modified Giemsa stain may be used for the identification of each human chromosome by differentials staining.
Modified Giemsa stain means when the pH of the Giemsa stain is changed from the usual 6.8 to 9.0.
Densidade: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081642
Número CAS: 51811-82-6
EINECS: 257-438-2
UN: 1230
ADR: 3,II