Print…
Azur-eosina-azul de metileno segundo Giemsa solução corante biológico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
295591000 295595000
ACRO295591000EA 23.8 EUR
ACRO295591000 ACRO295595000
Azur-eosina-azul de metileno segundo Giemsa solução corante biológico
Azur-eosina-azul de metileno segundo Giemsa
Densidade: 0,99 g/cm³
Ponto de Inflamação: 15 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081642
Número CAS: 51811-82-6
EINECS: 257-438-2
UN: 1230
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Dark blue to dark purple Solution
Additional info Giemsa stain powder in MeOH, Glycerol mixture
UV Lambda max 646 to 651 nm (c=0.1, MeOH) Methylene blue