Print…
Azur-eosina-azul de metileno segundo Giemsa, pure, high purity corante biológico
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO153230250EA 52.2 EUR
ACRO153230250 ACRO153230050
Azur-eosina-azul de metileno segundo Giemsa, pure, high purity corante biológico
Azur-eosina-azul de metileno segundo Giemsa
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081642
Número CAS: 51811-82-6
EINECS: 257-438-2
Encomendar
Appearance Dark green to black Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (110°C)
UV Lambda max 640 to 650 nm (in MeOH)
UV Lambda max 520 to 525 nm (in MeOH)
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥950 (in MeOH) On dried substance
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥600 (in MeOH) On dried substance