Print…
Orange G, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
O7252-100G O7252-25G
O7252-100GEA 260 EUR
O7252-100G O7252-25G
Orange G, Sigma-Aldrich®
Orange G
Fórmula: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
Ponto de Fusão: 141 °C
Densidade: 0,45…0.47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012457
Número CAS: 1936-15-8
EINECS: 217-705-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db9cc20a6cb713d4babe5cf40f4fb3f2350cec65&vid=69ba3e383bb0d5764034aeb0289056e797456d3a&prid=web&clid=SAPDAM