Print…
Orange G 85+%, Puro, alta pureza corante biológico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: CI 16230
229820250 229821000
ACRO229820250EA 60.9 EUR
ACRO229820250 ACRO229821000
Orange G 85+%, Puro, alta pureza corante biológico
Orange G
Fórmula: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
Peso Molecular: 452.38 g/mol
Ponto de Fusão: 141
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012457
Número CAS: 1936-15-8
EINECS: 217-705-6
Encomendar
Appearance Orange to orange-red Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥85.0 %