Print…
Orange G, puro, certificado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: CI 16230
416550100 416551000
ACRO416550100EA 31.4 EUR
ACRO416550100 ACRO416551000
Orange G, puro, certificado
Orange G
Fórmula: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
Peso Molecular: 452.38 g/mol
Ponto de Fusão: 141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012457
Número CAS: 1936-15-8
EINECS: 217-705-6
Encomendar
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
UV Lambda max 476 to 481 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.88 to 0.95
BSC Certification Passes
Microbial contamination (Salmonella) Absent in 375g