Print…
Resazurin sodium salt, Puro, alta pureza corante biológico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
189900010 189900050 189900250
ACRO189900010EA 35.9 EUR
ACRO189900010 ACRO189900050 ACRO189900250
Resazurin sodium salt, Puro, alta pureza corante biológico
Resazurin sodium salt
Fórmula: C₁₂H₆NNaO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005036
Número CAS: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5
Encomendar
Appearance Dark green to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥75 %