Print…
X-GlcA ((5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-glucuronida) ciclohexilamônio sal), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: X-Gluc
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B6650-100MG B6650-10MG B6650-25MG
SIALB6650-100MGEA 874 EUR
SIALB6650-100MG SIALB6650-10MG SIALB6650-25MG
X-GlcA ((5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-glucuronida) ciclohexilamônio sal), Sigma-Aldrich®
X-GlcA ((5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-glucuronide) cyclohexylammonium salt)
Fórmula: C₂₀H₂₆BrClN₂O₇
Ponto de Fusão: 230 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00058543
Número CAS: 114162-64-0