Print…
X-GlcA ((5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-glucuronida) ciclohexilamônio sal) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: X-Gluc
331191000 331190250
ACRO331191000EA 355 EUR
ACRO331191000 ACRO331190250
X-GlcA ((5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-glucuronida) ciclohexilamônio sal) 98%
X-GlcA ((5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-glucuronide) cyclohexylammonium salt)
Fórmula: C₂₀H₂₆BrClN₂O₇
Ponto de Fusão: 230 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00058543
Número CAS: 114162-64-0
Encomendar
Appearance Colorless to white to off-white Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %