Azomethine H sodium salt hydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Sodium 5-hydroxy-4-((2-hydroxybenzylidene)amino)-7-sulphonaphthalene-2-sulphonate xhydrate, Azomethine-H monosodium salt hydrate, 8-Hydroxy-1-(salicylideneamino)naphthalene-3,6-disulphonic acid 6-sodium salt hydrate, Sodium hydrogen 4-hydroxy-5-(salicylideneamino)naphthalene-2,7-disulphonate hydrate, Azomethine-H sodium hydrate
A10927.03
A10927.06
A10927.14
A10927.03EA
32.2
EUR
A10927.03
A10927.06
A10927.14
Azomethine H sodium salt hydrate
Azomethine H sodium salt hydrate
CAS No.: 206752-32-1
Molecular Formula: C17H12NNaO8S2.xH2O
Formula Weight: 445.41(anhy)
Melting Point:
Fórmula:
C₁₇H₁₂NNaO₈S₂·xH₂O Peso Molecular: 463.42 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149588 Número CAS: 206752-32-1 EINECS: 250-975-3 |