Print…
Carmim de indigo
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A16052.14 A16052.22
A16052.14EA 33.6 EUR
A16052.14 A16052.22
Carmim de indigo
Indigo carmine
CAS No.: 860-22-0 Molecular Formula: C16H8N2Na2O8S2 Formula Weight: 466.36 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4103904 Merck Reference: 14,4944 MDL No.: MFCD00005723
Fórmula: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005723
Número CAS: 860-22-0
EINECS: 212-728-8
Merck Index: 14,4944