Print…
Carmim de indigo, puro, certificado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
412300250 412301000
ACRO412300250EA 47.7 EUR
ACRO412300250 ACRO412301000
Carmim de indigo, puro, certificado
Indigo carmine
Fórmula: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
Ponto de Fusão: ? 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005723
Número CAS: 860-22-0
EINECS: 212-728-8
Merck Index: 13,04969
Encomendar
Appearance Dark blue to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
UV Lambda max 608 to 612 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.07
BSC Certification Passes