Print…
Anil (sintética)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Pigment Blue 66, Vat Blue 1, Indigotin, 2,2'-Bis(2,3-dihydro-3-oxoindolyliden), Indigo (synthetic), 2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one
212130250 212131000
ACRO212130250EA 46.8 EUR
ACRO212130250 ACRO212131000
Anil (sintética)
Anil
Fórmula: C₁₆H₁₀N₂O₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005722
Número CAS: 482-89-3
EINECS: 207-586-9
Merck Index: 12,04977
Encomendar
Appearance Dark blue to violet Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies