Print…
2,6-Diclorofenolindofenol sódio dihidratado ≥98% (base seca), GR para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,6-Dichloroindophenol, sodium salt dihydrate, Sodium 4-(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dienylideneamino)phenoxide dihydrate, Tillmans' reagent dihydrate, 2,6-Dichloroindophenol sodium dihydrate, 2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt, 2,6-Dichloroindophenol sodium salt dihydrate, Sodium 2,6-Dichlorobenzenone-indo-phenol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.03028.0005 1.03028.0025
1.03028.0005EA 220 EUR
1.03028.0005 1.03028.0025
2,6-Diclorofenolindofenol sódio dihidratado ≥98% (base seca), GR para análise, Supelco®
2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt dihydrate
For analysis for the determination of ascorbic acid
Fórmula: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·2H₂O
Peso Molecular: 326.105 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150015
Número CAS: 620-45-1
EINECS: 210-640-4
Encomendar
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 326.11 g/mol
Bulk Density 320 kg/m3