Print…
2,6-Diclorofenolindofenol sódio hidratado 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: DPIP, DCIP
152870010 152870100 152870250 152871000
ACRO152870010EA 23.6 EUR
ACRO152870010 ACRO152870100 ACRO152870250 ACRO152871000
2,6-Diclorofenolindofenol sódio hidratado 98+%
2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt hydrate
Fórmula: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O
Peso Molecular: 290.08 g/mol (anhy)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150014
Número CAS: 1266615-56-8
EINECS: 210-640-4
Encomendar
Appearance Dark green to dark blue-purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤14 % (1 g, 120°C)
Titration with HClO4 ≥98.0 % (On dry substance)
Suitability (for Ascorbic acid det.) Passes test