Print…
2,6-Diclorofenolindofenol sódio ≥97.0% (por análise argentométrica, em substância seca), Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
36180-1G 36180-5G
36180-1GEA 0 EUR
36180-1G 36180-5G
2,6-Diclorofenolindofenol sódio ≥97.0% (por análise argentométrica, em substância seca), Fluka™
2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt
Fórmula: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 620-45-1
EINECS: 210-640-4
Merck Index: 13,03093
Encomendar
assay (HPLC) Min. 99 %
measurement uncertainty effective %
identity (NMR) complying
melting range 124 - 127 °C
Identity (IR) complying
water (Karl Fischer) Max. 5 %