Print…
2,6-Diclorofenolindofenol sódio hidratado, BioReagent Vitamin C_determination, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: DPIP, DCIP
D1878-25G D1878-5G
D1878-25GEA 340 EUR
D1878-25G D1878-5G
2,6-Diclorofenolindofenol sódio hidratado, BioReagent Vitamin C_determination, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt hydrate
2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate is a blue redox dye.
Fórmula: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O
Peso Molecular: 290.08 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: > 300 °C
Número MDL : MFCD00150014
Número CAS: 266615-56-8
EINECS: 210-640-4