Print…
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22194.0025 8.22194.0100
8.22194.0025EA 63 EUR
8.22194.0025 8.22194.0100
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate, Sigma-Aldrich®
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
Fórmula: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
Ponto de Fusão: 158…160 °C
Ponto de Inflamação: 122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151248
Número CAS: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1
Encomendar
Solubility 62.5 g/l (20 °C)
Melting Point 115 °C (decomposition)
Molar Mass 396.91 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
Flash Point 122 °C
pH 6.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)