Print…
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
145920-10G 145920-50G
SIAL145920-10GEA 51.8 EUR
SIAL145920-10G SIAL145920-50G
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate, Sigma-Aldrich®
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
Fórmula: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
Ponto de Fusão: 158…160 °C
Ponto de Inflamação: 122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151248
Número CAS: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1