Print…
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Quinine hydrochloride dihydrate, Quinine monohydrochloride dihydrate, (R)-(6-Methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol hydrochloride dihydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W297607-100G-K W297607-1KG-K W297607-5KG-K
SIALW297607-100G-KEA 184 EUR
SIALW297607-100G-K SIALW297607-1KG-K SIALW297607-5KG-K
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate, Sigma-Aldrich®
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
Fórmula: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
Peso Molecular: 396.91 g/mol
Ponto de Fusão: 158…160 °C
Ponto de Inflamação: 122
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151248
Número CAS: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1