Print…
Quinine hemisulphate monohydrate ≥98.0%, BioReagent adequado para fluorescência, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Quinine sulphate, Quinine sulphate (2:1) (salt) dihydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
22640-25G 22640-5G
SIAL22640-25GEA 210 EUR
SIAL22640-25G SIAL22640-5G
Quinine hemisulphate monohydrate ≥98.0%, BioReagent adequado para fluorescência, Sigma-Aldrich®
Quinine hemisulphate monohydrate
Fórmula: C₂₀H₂₄N₂O₂·0.5H₂SO₄·H₂O
Ponto de Fusão: 219 °C
Densidade: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150792
Número CAS: 6119-70-6
EINECS: 212-359-2
Merck Index: 12,03822