Quinine hemisulphate monohydrate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Quinine sulphate, Quinine sulphate (2:1) (salt) dihydrate
A17036.09
A17036.18
A17036.30
A17036.09EA
49.6
EUR
A17036.09
A17036.18
A17036.30
Quinine hemisulphate monohydrate 99%
Quinine hemisulphate monohydrate
Purity: 99%
CAS No.: 6119-70-6
Molecular Formula: C20H24N2O2.0.5H2SO4.H2O
Formula Weight: 391.47 (373.46anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 217-218° dec.
Beilstein Reference: 6113937
Merck Reference: 14,8061
Optical Rotation: -241° (c=2 in 0.1M HCl)
MDL No.: MFCD00150792
Fórmula:
C₂₀H₂₄N₂O₂·0.5H₂SO₄·H₂O Ponto de Fusão: 217…218 °C (decomposição) Densidade: 1,36 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150792 Número CAS: 6119-70-6 EINECS: 212-359-2 Merck Index: 14,8061 |