(-)-Quinine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
(R)-[(2S,4S,5R)-1-Aza-5-vinylbicyclo[2.2.2]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol, Quinine, (R)-(6-methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
145904-10G
145904-50G
SIAL145904-10GEA
66.2
EUR
SIAL145904-10G
SIAL145904-50G
(-)-Quinine, Sigma-Aldrich®
(-)-Quinine
Fórmula:
C₂₀H₂₄N₂O₂ Ponto de Fusão: 176 °C |
Número MDL :
MFCD00198096 Número CAS: 130-95-0 EINECS: 205-003-2 Merck Index: 12,08245 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...