Print…
(-)-Quinine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (R)-[(2S,4S,5R)-1-Aza-5-vinylbicyclo[2.2.2]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol, Quinine, (R)-(6-methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
22620-100G 22620-25G 22620-5G
SIAL22620-100GEA 549 EUR
SIAL22620-100G SIAL22620-25G SIAL22620-5G
(-)-Quinine, Sigma-Aldrich®
(-)-Quinine
Fórmula: C₂₀H₂₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 176 °C
Número MDL : MFCD00198096
Número CAS: 130-95-0
EINECS: 205-003-2
Merck Index: 12,08245