(-)-Cinchonidine 99% may cont. up to 5% quinine
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(8α,9R)-Cinchonan-9-ol
A18796.14
A18796.22
A18796.14EA
78.6
EUR
A18796.14
A18796.22
(-)-Cinchonidine 99% may cont. up to 5% quinine
(-)-Cinchonidine
Purity: 99%
CAS No.: 485-71-2
Molecular Formula: C19H22N2O
Formula Weight: 294.39
Melting Point: 201-206°
Beilstein Reference: 89690
Merck Reference: 14,2286
Optical Rotation: -109° (c=0.5 in ethanol)
MDL No.: MFCD00006783
Fórmula:
C₁₉H₂₂N₂O Ponto de ebulição: 465 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 201…206 °C Densidade: 1,22 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006783 Número CAS: 485-71-2 EINECS: 207-622-3 Merck Index: 14,2286 |