Print…
(+)-Cinchonine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
27370-100G 27370-25G
SIAL27370-100GEA 209 EUR
SIAL27370-100G SIAL27370-25G
(+)-Cinchonine, Sigma-Aldrich®
(+)-Cinchonine
Fórmula: C₁₉H₂₂N₂O
Ponto de Fusão: 261…264 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064372
Número CAS: 118-10-5
EINECS: 204-234-6
Merck Index: 13,02308