Print…
(+)-Cinchonine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02506.0025 8.02506.0100
8.02506.0025EA 73.2 EUR
8.02506.0025 8.02506.0100
(+)-Cinchonine, Sigma-Aldrich®
(+)-Cinchonine
Fórmula: C₁₉H₂₂N₂O
Ponto de Fusão: 261…264 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064372
Número CAS: 118-10-5
EINECS: 204-234-6
Merck Index: 13,02308
Encomendar
Solubility 0.25 g/l (20 °C)
Melting Point 258 - 264 °C
Molar Mass 294.40 g/mol
Bulk Density 130 kg/m3
pH 9.0 (0.25 g/l, H2O, 20 °C) (as aqueous solution)