(+)-Cinchonine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
857270-100G
857270-25G
SIAL857270-100GEA
233
EUR
SIAL857270-100G
SIAL857270-25G
(+)-Cinchonine, Sigma-Aldrich®
(+)-Cinchonine
Fórmula:
C₁₉H₂₂N₂O Ponto de Fusão: 261…264 °C Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064372 Número CAS: 118-10-5 EINECS: 204-234-6 Merck Index: 13,02308 |