(+)-Cinchonine ≥98% cont. up to 3% quinidine/dihydroquinidine and 3% quinine/dihydroquinine
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A17523.14
A17523.22
A17523.14EA
53.1
EUR
A17523.14
A17523.22
(+)-Cinchonine ≥98% cont. up to 3% quinidine/dihydroquinidine and 3% quinine/dihydroquinine
(+)-Cinchonine
Purity: 98+%
CAS No.: 118-10-5
Molecular Formula: C19H22N2O
Formula Weight: 294.39
Melting Point: 253-258°
Beilstein Reference: 89689
Merck Reference: 14,2287
Optical Rotation: +225° (c=0.5 in ethanol)
MDL No.: MFCD00064372
Fórmula:
C₁₉H₂₂N₂O Ponto de Fusão: 253…258 °C Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064372 Número CAS: 118-10-5 EINECS: 204-234-6 Merck Index: 14,2287 |