Print…
L(-)-Menthol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: (1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, L-Menthol, Levomenthol, L(-)-Menthyl alcoholol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1R)-(-)-Menthol, (-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W266590-1KG-K W266590-25KG-K W266590-4KG-K
SIALW266590-1KG-KEA 148 EUR
SIALW266590-1KG-K SIALW266590-25KG-K SIALW266590-4KG-K
L(-)-Menthol, Sigma-Aldrich®
L(-)-Menthol
Fórmula: C₁₀H₂₀O
Peso Molecular: 156.27 g/mol
Ponto de ebulição: 212
Ponto de Fusão: 41…44 °C
Densidade: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 96
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062979
Número CAS: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861