Print…
L(-)-Menthol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M2780-100G-A M2780-25G-A M2780-500G-A
SIALM2780-100G-AEA 76.5 EUR
SIALM2780-100G-A SIALM2780-25G-A SIALM2780-500G-A
L(-)-Menthol, Sigma-Aldrich®
L(-)-Menthol
Fórmula: C₁₀H₂₀O
Ponto de ebulição: 212 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 41…44 °C
Densidade: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062979
Número CAS: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861