Print…
L(-)-Menthol 99.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
125401000 125405000 125400050 125400025
ACRO125401000EA 53.8 EUR
ACRO125401000 ACRO125405000 ACRO125400050 ACRO125400025
L(-)-Menthol 99.5%
L(-)-Menthol
Fórmula: C₁₀H₂₀O
Ponto de ebulição: 212 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 41…43 °C
Densidade: 0,89 g/cm³
Ponto de Inflamação: 94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062979
Número CAS: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861
Encomendar
Appearance Colorless to white Crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.4 %
Specific optical rotation -48° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, EtOH)