L(-)-Menthol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, L-Menthol, Levomenthol, L(-)-Menthyl alcoholol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1R)-(-)-Menthol, (-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol
A10474.0B
A10474.18
A10474.30
A10474.0BEA
313
EUR
A10474.0B
A10474.18
A10474.30
L(-)-Menthol ≥99%
L(-)-Menthol
Purity: 99%
CAS No.: 2216-51-5
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 93°(199°F)
Melting Point: 42-45°
Boiling Point: 212-216°
Beilstein Reference: 1902293
Merck Reference: 14,5837
Optical Rotation: -50° (c=10 in ethanol)
MDL No.: MFCD00062979
Fórmula:
C₁₀H₂₀O Peso Molecular: 156.27 g/mol Ponto de ebulição: 212…216 °C Ponto de Fusão: 42…45 °C Densidade: 0.89 Ponto de Inflamação: 93 °C (199 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00062979 Número CAS: 2216-51-5 EINECS: 218-690-9 Merck Index: 13,05861 |