Print…
Sistemas de água ultrapura, Synergy®
Fornecedor: Merck
SYNS0HFSZ SYNS0R0UK SYNSVHFBE SYNSVHFDK SYNSVHFFR SYNSVHFIT SYNS0R0IT SYNSVHFGE SYNS0HFSP SYNS0HFBE SYNS0HFDK SYNS0HFFR SYNS0R0SZ SYNS0HFIT SYNS0HFUK SYNS0R0BE SYNS0R0DK SYNS0R0FR SYNS0R0GE SYNS0HFGE SYNSVR0SZ SYNSVR0UK SYNSVR0GE SYNSVR0FR SYNSVR0IT SYNSVHFSP SYNSVHFSZ SYNSVHFUK SYNSVR0BE SYNSVR0DK
171-0310EA 6670 EUR
171-0310 171-0694 171-0763 171-0695 172-5160 171-0312 171-0691 171-0768 171-0309 171-0088 171-0684 172-5159 171-0693 171-0308 171-0711 171-0685 171-0686 171-0688 171-0689 171-0767 171-0773 171-0774 171-0770 171-0699 171-0771 171-0313 171-0314 171-0712 171-0696 171-0697
Sistemas de água ultrapura, Synergy®
Sistemas para purificação da água Sistemas de água pura e ultrapura
O sistema de água ultrapura Synergy® é ideal para laboratórios com acesso a água purificada que precisam de um fornecimento de um ponto de utilização de água ultrapura de elevada qualidade. O sistema Synergy® é adequado para utilizadores que precisem entre 2 a 20 litros/dia. O sistema produz água Tipo I a partir de água pré-tratada a um fluxo de 1 a 1,5 L/min. A água processada é adequada para a preparação de tampões para cromatografia líquida, experiência bioquímicas, soluções isocráticas ou por gradientes para análise HPLC, meios de cultura para análise bacteriológica ou culturas de células e soluções para espectrofotometria, espectroscopia e outras técnicas analíticas.
  • Can be operated with or without remote dispenser
  • Easy monitoring: measures and displays water quality on its two-line, alphanumeric display with a choice of six languages
  • Automatic recirculation allows the system to maintain water quality in-between periods of use
  • Simple to operate and maintain: Unique purification packs simplify cartridge replacement
  • Built-in dispense timer simplifies the dispensing operation and reduces operator attendance
  • UV photo-oxidation for low organic contamination (UV model only)
  • The system's compact design, along with the versatile remote dispenser, ensures easy installation anywhere in the laboratory, either on the bench or wall mounted
O monitor do sistema informa o utilizador quando é necessário proceder à substituição do cartucho ou da lâmpada UV (apenas os modelos UV). Um temporizador integrado permite ao operador proceder à dispensação de água durante um período de tempo fixo. O sistema pára automaticamente depois de decorrido esse período. O período de tempo pode ser facilmente definido pelo utilizador entre 1 e 60 minutos e permanece armazenado na memória até nova modificação.
* With BioPak® final.
Informações de encomenda: O SynergyPak® deve ser adicionado com um filtro final Millipak® ou BioPak®.