Print…
Acessórios para banhos-maria com agitação OLS200 e GLS Aqua Plus
Fornecedor: GRANT INSTRUMENTS
SBT14 SBT28
462-8350EA 121 EUR
462-8350 462-8351
Acessórios para banhos-maria com agitação OLS200 e GLS Aqua Plus
Banhos Banhos com agitação
Uma gama de acessórios de aço inoxidável para uso com os banhos-maria com agitação OLS e GLS Aqua Plus.
  • O tabuleiro de frascos universal retém recipientes de vários tamanhos, desde 25 ml até 1000 ml
  • O tabuleiro de racks para tubos de ensaio tem capacidade para, no máximo, cinco racks para tubos de ensaio
  • Racks para tubos de ensaio em vários formatos, estas são perfuradas para facilitar a convecção
  • O tabuleiro perfurado permite que os banhos com agitação sejam usados como banhos sem agitação
  • As tampas inclinadas dirigem a condensação para baixo, protegendo os recipientes no banho. Tampas de PC fornecidas de origem com os banhos GLS Aqua Plus
Atenção: * Para utilização em conjunto com o tabuleiro de aço inoxidável adequado.
** Required if flat-bottomed flasks are to be placed directly onto the base of the bath and to allow better convection in the bath.