Print…
Banhos-maria com agitação, modelos SW22 e SW23
Fornecedor: Julabo
9550322 9550323 95503233S3036
462-4102EA 3105 EUR
462-4102 462-4104 JULA95503233S3036
Banhos-maria com agitação, modelos SW22 e SW23
Banhos Banhos com agitação
Os banhos-maria com agitação de aço inoxidável estão indicados para a operação contínua sem vigilância. O display LED brilhante multifunções, que apresenta até 6 valores de temperatura, é visível à distância. A tecnologia de microprocessador avançada, com controlo da temperatura PID, elimina o excesso de temperatura e fornece estabilidade térmica. As amostras sensíveis são bem protegidas: assim que os limites das temperaturas alta e baixa são alcançados, é emitido um som intermitente. Se o líquido chegar ao limite mínimo, a unidade desliga-se completamente e é emitido um único som contínuo.
  • Temporizador electrónico para definir o tempo de funcionamento entre 1 min e 9 h 59 min
  • O tabuleiro de agitação amovível evita o contacto directo com o líquido do banho
  • A interface RS232 possibilita a comunicação online com um PC. O software EasyTemp control está disponível completamente grátis
  • Protecção contra funcionamento a seco/temperatura de segurança fixada a 130 °C
Informações de encomenda: fornecidos sem tabuleiros, racks ou tampas. Encomende os acessórios necessários em separado.