Print…
Banhos de ebulição, série SBB Aqua Plus
Fornecedor: GRANT INSTRUMENTS
SBBAQUA12PLUS SBBAQUA26PLUS SBBAQUA5PLUS
462-0166EA 1560 EUR
462-0166 462-0170 462-0171
Banhos de ebulição, série SBB Aqua Plus
Banhos Banhos de ebulição
Os banhos de ebulição foram concebidos para a operação contínua a 90 °C. Têm uma cuba de aço inoxidável numa caixa exterior e controlo analógico através de um só botão, para a configuração simples da temperatura. Os banhos dispõem de duas paragens de segurança definidas contra temperatura excessiva, que podem ser redefinidas pelo utilizador.
  • O regulador de energia pode ser ajustado para garantir uma ebulição constante, evitando a formação de vapor ou de salpicos em excesso
  • Um dispositivo de nível constante mantém o nível de líquido necessário, pelo que deixa de ser necessário monitorizar e encher o banho manualmente
  • O aquecedor e as sondas térmicas são montados na base da cuba, protegidos por um tabuleiro perfurado, contribuindo, assim, para mais espaço útil
  • Estrutura resistente, durável e resistente à corrosão
  • Design novo e moderno
Required accessories must be ordered separately, see SUB Aqua Plus baths entry.
Informações de encomenda: Os acessórios necessários têm de ser pedidos à parte, consulte a secção relativa aos banhos SUB Aqua Pro.
Fornecimento: Fornecida com tampa de policarbonato mas sem anéis.
Atenção: ** Required if flat-bottomed flasks are to be placed directly onto the base of the bath and to allow better convection in the bath.