Print…
Banho de aquecimento, com agitação, HBR 4 control
Fornecedor: IKA
20003549 10001849
462-0592EA 4802 EUR
462-0592 IKAA20009381 IKAA20009382 IKAA10001849
Banho de aquecimento, com agitação, HBR 4 control
Banhos Banhos-maria com agitação
Banhos cilíndricos de aço inoxidável com elementos de aquecimento por baixo do recipiente de banho. É possível utilizar água ou um óleo de baixa viscosidade (50 mPa.s) como fluido de transferência térmica. O banho tem uma gama de velocidade de agitação de 150 a 800 min⁻¹ e as dimensões internas do recipiente são 200×160 mm (Ø×A).
  • Limitador de temperatura de segurança infinitamente ajustável, segundo a norma DIN 12877
  • Camisa dupla e pegas de transporte para protecção contra queimaduras acidentais
  • Controlo fuzzy logic e display digital com indicação da velocidade e da temperatura nominal, real e de segurança
  • Agitador magnético integrado que faz circular o fluido, melhorando a dispersão do calor
  • Os elementos de segurança são verificados quando se liga a unidade
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 21
Informações de encomenda: Fornecido sem tampa nem conjunto de anéis. Encomende os acessórios necessários em separado.
Atenção: * RT = Temperatura Ambiente