Print…
Rede local de vácuo VACUU·LAN®
Fornecedor: VACUUBRAND
20677101 20677102 20677104 20677105 20677106 20677107 20677155 20677156 20677175 20677176 20677180 20677182 20677190 20677191 20677195 20636668 20677208 20677292 20677293 22614455
181-1489EA 410 EUR
181-1489 181-1490 181-1492 181-1493 181-1494 181-1495 189-0028 181-1499 189-0029 181-1503 181-1505 181-1507 181-1509 181-1510 181-1488 181-1010 181-1019 181-1026 181-1027 181-0484
Rede local de vácuo VACUU·LAN®
Válvulas Válvulas de vácuo
A rede local de vácuo VACUU·LAN liga várias estações de trabalho a uma única bomba de vácuo. Os vários módulos que a compõem permitem ligar quase todos os dispositivos de vácuo conhecidos, como evaporadores rotativos, concentradores de vácuo, secadores de géis, estufas de secagem e sistemas de filtros. Tanto pode ser integrada em mobiliário de laboratório novo, aquando da sua montagem, como pode ser instalada posteriormente, em laboratórios já existentes.
  • Configuração de ligação individual, com ligações de vácuo adequadas aos requisitos da estação de trabalho
  • Válvulas de retenção integradas, para impedir a contaminação cruzada, mesmo com um diferencial de baixa pressão reduzido
  • Geração de vácuo a pedido, liga e desliga automaticamente a bomba de vácuo
  • Design flexível, facilmente adaptado a alterações nos requisitos ou na ligação de vácuo
  • Design prático, instalação integrada (conduta de instalação) ou montagem na parede
VACUU.LAN VCL modules: The modules are fully assembled or pre-assembled and ready for connection. Different connecting elements enable integrated installation into newly planned laboratory furniture, subsequent installation in existing laboratories or upgrading of existing older networks. Each VCL module consists of a connecting element and a functional element.
Módulos totalmente montados ou pré-montados e prontos a ligar. Os diferentes elementos de ligação permitem uma instalação integrada em mobiliário de laboratório recém-desenhado, uma instalação posterior em laboratórios já existentes ou ainda a actualização de redes mais antigas. Cada módulo VCL é composto por um elemento de ligação e um elemento funcional.
Functional elements:
Manual adjustment module, VCL 01: With flow-adjustment diaphragm for opening and closing the vacuum line and fine-tuning the suction capacity.
Blocking/Adjustment module, VCL 02: With flow-adjustment diaphragm for fine tuning the suction capacity, combined with a ball valve for rapid opening and closing of the vacuum line; the fine tuning is retained.
Shut-off module, VCL K: With ball valve for opening and closing the vacuum line.
Manual control extraction module, VCL AR: Consisting of a manual control unit and a separate vacuum connection for installation in extractors.
Automatic control extraction module, VCL AE: Consists of an automatic control unit with a separate vacuum connection for installation in extractors and a gauge connection for connecting vacuum controller CVC 2" or VNC 1.
Automatic control module, VCL-B 10: VACU with connecting element A1, M35, for wall installation, comprising A1, B1, C3.
Automatic control module, VCL-B 11: VACU with connecting element A5, M35×1,5 comprising A5, B1, C3.
Adjustment/Shut-off/Gauge module, VCL RKM: Like VCL 02, also supplied with bourdon vacuum gauge as vacuum display for rapid reading and trend detection.
Functional element, C3B: Suction line solenoid valve, thread M35×1,5.
The connecting elements are used for mounting on or in the wall and form the connecting element between the vacuum network and the vacuum connector. The selection of the connecting element depends on whether the vacuum network is to be installed in existing laboratories or integrated into newly planned laboratory furniture.