Print…
Sistemas de aspiração a vácuo VACUBOY
Fornecedor: Integra
155500 155510
612-0683EA 250 EUR
612-0683 612-0684
Sistemas de aspiração a vácuo VACUBOY
Bombas Sistemas de Aspiração a Vácuo
O operador manual VACUBOY é ideal para a aspiração e a sucção absolutas, e com todo o controlo e segurança, de qualquer líquido de cuvetes, placas para microtitulação, tubos de ensaio, caixas de Petri, garrafas de cultura de células, garrafas rotativas, biorreactores e outros recipientes típicos para laboratório. Foi concebido para a utilização com variadíssimos adaptadores de aspiração de aço inoxidável, pipetas serológicas e Pasteur e pontas de pipeta para uma vastíssima gama de aplicações. Cada adaptador foi especialmente concebido em função das dimensões e da geometria dos respectivosMais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable