Print…
Sistema de aspiração a vácuo, VACUSAFE Comfort e VACUSAFE Comfort Plus
Fornecedor: Integra
158320 158300 158310
391-2094EA 1780 EUR
391-2094 181-0271 181-0270
Sistema de aspiração a vácuo, VACUSAFE Comfort e VACUSAFE Comfort Plus
Bombas Sistemas de Aspiração a Vácuo
Este sistema é usado para aspirar, remover ou filtrar líquidos biológicos ou químicos, de forma higiénica e profissional. Todas as funções necessárias estão incorporadas no seu design compacto. Operação com um só botão, permitindo ter o dispositivo sempre pronto a usar.
  • O sistema de vácuo está sempre pronto a usar, rapidamente, sendo fácil de operar
  • Ajuda a evitar a contaminação do laboratório e do ambiente
  • Tecnologia de bombas mais recente, funcionamento muito silencioso
  • A bomba desliga-se automaticamente quando o vácuo é alcançado
  • Facilmente transportável, independente da alimentação de água e de sistemas de drenagem
Aspiração controlada de líquidos de recipientes standard de laboratório, como cuvetes, tubos de ensaio, micropoços, placas Petri, garrafas rotativas, entre outros. Eliminação de resíduos líquidos biológicos ou químicos. Filtração de líquidos (meios) com o auxílio de sistemas de filtros. Design compacto e fácil de usar. A monitorização automática do nível evita que a garrafa transborde. Dois filtros hidrófobos, um no interior e outro no exterior da admissão da bomba, protegem o dispositivo e os seus componentes electrónicos contra a humidade. Com botão rotativo para controlo automático do vácuo (gama de -300 a -600 mbar). Acoplamentos rápidos resistentes a produtos químicos (de PVDF) para ligação dos tubos. Inclui o operador manual VACUBOY e um adaptador de aço inoxidável, de 40 mm. Todas as peças que entram em contacto com o líquido, como a garrafa, a tampa, os tubos, os conectores e o operador manual, são autoclaváveis. Uso duplo fácil de usar: é possível ligar 2 operadores manuais VACUBOY a uma garrafa VACUSAFE (necessário conector em Y).
Fornecimento: The supplied system includes one 4 litre PP bottle (2 litre glass bottle for 181-0271) with lid and barbed tubing connections PVDF (quick couplings with Comfort Plus models), fill level sensor (Comfort Plus models only), one tubing set with filter, power supply unit, one VACUBOY hand operator and a 40 mm single-channel, stainless steel adapter. Please contact your local Avantor sales office for full details on accessories including additional VACUBOY hand operator, Y-connectors, etc.