Print…
Óleos para bombas de palheta rotativa
Fornecedor: VACUUBRAND
20687010 20687011 687012 687013 20687100 687102
181-1241EA 36.5 EUR
181-1241 181-1242 181-1243 181-0449 181-1251 181-1253
Óleos para bombas de palheta rotativa
Lubrificantes e gorduras
Óleo para bomba de palheta rotativa B
O óleo para bomba de palheta rotativa B tem excelentes características de viscosidade e uma baixa pressão de vapor. A sua excepcional resistência química, o comportamento mais estável ao bombear vapores oxidantes, ácidos e alcalinos, bem como o facto de ser mais bem tolerado no contacto com a pele, distinguem este óleo dos óleos minerais convencionais. Mesmo após uma operação contínua durante várias semanas e meses, o óleo garante que a pressão se mantém constante, sendo usado para a purga de todas as bombas da série RE/RZ.
Óleo para bomba de palheta rotativa K 8
O óleo para bomba de palheta rotativa K 8 é um óleo especial, destinado especificamente à extracção de vapores ácidos. Sendo altamente higroscópico, a utilidade deste óleo para bombear vapor de água é limitada. A protecção alcalina anticorrosão contida neste óleo é usada durante a operação. Assim sendo, será necessário mudar o óleo, consoante o tipo e a quantidade dos vapores. Quando a bomba fica desligada por um período longo, é sempre necessário mudar o óleo.
Silicone oil, SI 2
Silicone oil, SI 2 is designed to be used when extremely high durability is required. Because of its chemical composition, the oil is not affected by certain aggressive gases (particularly chlorine and hydrogen chloride) or solvent-containing vapours. It is also resistant to most acids and acid solutions.
Low vapour pressure even at high temperatures
Outstanding lubricating properties
Low oil backflow
Good durability, resistance to cracking
Good resistance to oxidation
Silicone oil, SI 2 is designed to be used when extremely high durability is required. Because of its chemical composition, the oil is not affected by certain aggressive gases (particularly chlorine and hydrogen chloride) or solvent-containing vapours. It is also resistant to most acids and acid solutions.