Print…
Acessórios para evaporadores rotativos
Fornecedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
569-00040-00 569-00030-00 569-00020-00
531-0844EA 272 EUR
531-0844 531-0843 531-1068
Acessórios para evaporadores rotativos
Evaporadores Evaporadores rotativos
Sensor da temperatura do vapor: Para modelos Advantage e Precision unicamente - Display da temperatura do vapor.
Vacuum sensor AUTOaccurate: Para modelos de precisão com material de vidro G3 e G6. O sensor permite a regulação automática do vácuo para a mistura e a destilação automática de solventes.
Acessórios de vácuo, válvula de vácuo: Necessários para todos os modelos Hei-VAP com bombas reguladas por válvula.
- Estrutura externa concebida para facilitar a limpeza
- Pode ser combinada com o frasco Woulff, para uma unidade
Frasco Woulff: Recuperação adicional de solventes, em conjunto com o condensador, para proteger a válvula de vácuo e a bomba de vácuo.
- Ligação directa à válvula de vácuo
- Ligação ao controlador de vácuo
For Advantage and Precision models only.