Print…
Bomba de vácuo manual, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
6131-0010 6131-0020 6132-0010 6132-0020 6133-0010 6132-2000 6132-3000
NALG61310010EA 158 EUR
NALG61310010 181-9907 181-9902 181-9903 181-9904 181-0473 181-0474
Bomba de vácuo manual, Nalgene®
Bombas Bombas de Vácuo Manual
Estas bombas robustas alcançam um vácuo parcial de 86 mbar muito fácil e rapidamente. O vácuo pode ser controlado só com o dedo indicador. O vácuo é definido por meio de uma alavanca na bomba. Bastam dois cursos de preparação da bomba para que ela alcance a pressão total. Saída de exaustão com tampa amovível e gatilho para libertar o vácuo, de modo que, para ventilar, não é necessário desconectar a bomba da linha de vácuo parcial. Ligação para tubos com diâmetro interior de 6,4 mm. Completa com tubo de plástico transparente de 60 cm.
Bombas de vácuo manual sem manómetro de vácuo - CaixaMais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable Baixo impacto de fabricação
Certificação ambiental NAR Certificate of Retirement