Print…
Sistemas de vácuo, LABOPORT® SC 820 e SC 840
Fornecedor: KNF
SCC820 SCC840
181-3432EA 9030 EUR
181-3432 181-3433
Sistemas de vácuo, LABOPORT® SC 820 e SC 840
Bombas Bombas de Diafragma
Os sistemas modulares SC vêm equipados com uma bomba de diafragma resistente a produtos químicos. Os sistemas de vácuo podem ser usados numa vasta gama de tarefas laboratoriais, sempre que for necessário um vácuo limpo e constante. Possibilidade de escolha entre várias bombas de vácuo, com capacidades e componentes de sistema modular diferentes, para satisfazer quaisquer requisitos de uso laboratorial.
  • Resistente a produtos químicos, é adequado para uso com gases e vapores muito agressivos e corrosivos
  • Elevada tolerância ao vapor e ao condensado
  • Recuperação controlada do solvente, graças a um condensador de elevado desempenho (lado da pressão)
  • Partículas retidas no sistema (lado da aspiração)
  • Regulação automática do vácuo
Application: Rotary evaporation
Flow rate at atmospheric pressure
The SC systems share all of the above features, but are also equipped with an automatic vacuum regulator.
Fornecimento: Os sistemas de vácuo SC são compostos pela bomba de vácuo de diafragma resistente a produtos químicos, placa de base, separador (lado da aspiração), condensador (lado da pressão), controlador de vácuo com unidade de controlo, cabos e tubos, totalmente montados.