Print…
Sistemas de vácuo, resistentes a produtos químicos, LABOXACT®
Fornecedor: KNF
SEM820 SEM840 SEM842
189-0025EA 3950 EUR
189-0025 189-0026 189-0027
Sistemas de vácuo, resistentes a produtos químicos, LABOXACT®
Bombas Bombas de Diafragma
Estes sistemas de vácuo são especialmente adequados para o controlo de processos em evaporadores rotativos. A configuração patenteada de sistema fechado permite uma destilação suave e taxas elevadas de recuperação de solventes, mesmo com pontos de ebulição baixos.
  • Destilação suave graças a um sistema fechado
  • Controlo fiável do processo de evaporação
  • Elevada recuperação de solvente
  • Isentos de manutenção
  • Ecológicos
Fornecimento: o fornecimento do sistema de vácuo inclui uma bomba de vácuo resistente a produtos químicos, placa de base, separador, condensador, válvula de regulação precisa, manómetro de vácuo digital, válvula de segurança e de ventilação, interruptor da rede e cabo de alimentação.
Atenção: Taxa de fluxo à pressão atmosférica