Print…
Unidades de bomba de vácuo para química
Fornecedor: VACUUBRAND
20733000 733002 20737000
181-1048EA 3340 EUR
181-1048 181-1049 181-1074
Unidades de bomba de vácuo para química
Bombas Bombas de Diafragma
Modelos PC 101 NT e PC 201 NT.
  • Vácuo isento de óleo até ~1,5 e ~7 mbar
  • Com bombas de diafragma para química, de elevada resistência a produtos químicos (as partes em contacto com os meios são feitas de compostos de PTFE e materiais semelhantes)
  • Bombas de elevada capacidade até próximo da pressão final, vácuo final baixo
  • Elevada recuperação de solvente
  • Com apresentação analógica do vácuo e controlo manual da taxa de fluxo
Unidades de bomba de vácuo económicas, com bomba de diafragma para química, de dois ou três estágios. A taxa de fluxo pode ser regulada manualmente com um manómetro, para que o deslocamento e, por conseguinte, o vácuo, seja facilmente ajustado. Estrutura compacta com separador (AK) e condensador de emissões (EK) isolado, para uma maior versatilidade e mobilidade.
Fornecimento: o produto é fornecido com a unidade de bomba de vácuo para química, separador do lado da aspiração, condensador de emissões, controlo do fluxo e apresentação do vácuo.